2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0921-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0921-25G APOSOR0921-500G APOSOR0921-100G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053557
Numéro CAS: 95-24-9
EINECS: 202-402-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité