Acide 3-méthyl-2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR0922-1G OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0922-1G APOSOR0922-5G
Acide 3-méthyl-2-pyridinecarboxylique
Acide 3-méthyl-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191553
Numéro CAS: 4021-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité