1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0928-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR0928-5G APOSOR0928-25G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053019
Numéro CAS: 2113-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité