Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0935-100G OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA 19 EUR InStock
APOSOR0935-100G APOSOR0935-25G
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002494
Numéro CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité