4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Morpholinopiperidine
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Formule: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,26 g/mol
Point d'ébullition: 100…115 °C/0.15mmHg
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03274733
Numéro CAS: 53617-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité