1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0954-1G OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR0954-1G APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Formule: C₉H₁₉N₃O₂S
MW: 233,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973338
Numéro CAS: 500587-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité