1-Thiazol-2-ylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)thiazole, 2-(Piperazin-1-yl)thiazole, 1-(2-Thiazolyl)piperazine
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formule: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00778419
Numéro CAS: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité