3-Azetidinecarboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
OR0961-5G OR0961-25G OR0961-100G
APOSOR0961-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0961-5G APOSOR0961-25G APOSOR0961-100G
3-Azetidinecarboxylic acid 96%
3-Azetidinecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191763
Numéro CAS: 36476-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité