3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0962-1G OR0962-5G
APOSOR0962-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR0962-1G APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formule: C5H4O3
Point d'ébullition: 100…102 °C/5mmHg
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126929
Numéro CAS: 5617-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité