Pyrrolidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR0971-100MLEA 17.6 EUR InStock
APOSOR0971-100ML
Pyrrolidine 99%
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
ONU: 1922
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité