Propanediol-1,3
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Propylèneglycol-1,3
APOSOR0974-250GEA 109 EUR InStock
APOSOR0974-250G APOSOR0974-1KG
Propanediol-1,3
Propanediol-1,3
Formule: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité