3-Bromo-1-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 70…72 °C/10mmHg
Densité: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité