Chlorure de 2-chloroéthylammonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
Chlorure de 2-chloroéthylammonium 97%
Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Formule: C₂H₇Cl₂N
MW: 115,99 g/mol
Point de fusion: 140…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012887
Numéro CAS: 870-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité