1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0992-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0992-5G APOSOR0992-10G
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN
MW: 170,08 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012718
Numéro CAS: 7250-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité