4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₆H₆N₄S₂
MW: 198,27 g/mol
Point de fusion: 219…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269270
Numéro CAS: 61019-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité