Cyclopropanecarbonitrile 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0999-100G OR0999-25G
APOSOR0999-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR0999-100G APOSOR0999-25G
Cyclopropanecarbonitrile 94%
Cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C
Densité: 0.905 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001269
Numéro CAS: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
ONU: 3275
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité