Chlorure d'isobutyryle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Chlorure d'isobutyryle 98%
Chlorure d'isobutyryle
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.017 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000717
Numéro CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
ONU: 2395
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité