4-Pyridone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1002-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1002-10G APOSOR1002-100G APOSOR1002-25G
4-Pyridone
4-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 230…235 °C/12mmHg
Point de fusion: 140…147 °C
Point d'éclair: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006419
Numéro CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité