Alcool 3-méthoxybenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10022-100G OR10022-25G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR10022-100G APOSOR10022-25G APOSOR10022-500G
Alcool 3-méthoxybenzylique
Alcool 3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 130…135 °C
Densité: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004637
Numéro CAS: 6971-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité