4-Méthylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10024-100G OR10024-25G
APOSOR10024-100GEA 241 EUR InStock
APOSOR10024-100G APOSOR10024-25G
4-Méthylbenzylamine 98%
4-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 195…197 °C
Point de fusion: 41609 °C
Densité: 0.955 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008123
Numéro CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité