5-Nonanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Nonan-5-one
OR10037-250G OR10037-500G OR10037-100G
APOSOR10037-250GEA 150 EUR InStock
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G APOSOR10037-100G
5-Nonanone
5-Nonanone
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 186…187 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.826 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009484
Numéro CAS: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité