2,4-Pentanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydroxy pentane
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentanediol
2,4-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 200…201 °C
Densité: 0.955 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004549
Numéro CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité