Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 306 EUR InStock
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646333
Numéro CAS: 2164-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité