L(+)-Diisopropyl tartrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10051-100GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR10051-100G APOSOR10051-500G APOSOR10051-250G
L(+)-Diisopropyl tartrate
L(+)-Diisopropyl tartrate
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064450
Numéro CAS: 2217-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité