2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10059-100G OR10059-25G OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA 236 EUR InStock
APOSOR10059-100G APOSOR10059-25G APOSOR10059-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,26 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151805
Numéro CAS: 114772-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité