Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trioctylamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR10063-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR10063-25G
Trioctylamine
Trioctylamine


Formule: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Densité: 0,809 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009560
Numéro CAS: 1116-76-3
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité