Pentylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentylamine
Pentylamine
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.752 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008236
Numéro CAS: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
ONU: 1106
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité