(3-Bromopropyl)benzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10084-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR10084-5G APOSOR10084-1G APOSOR10084-25G
(3-Bromopropyl)benzène 95%
(3-Bromopropyl)benzène
Formule: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000257
Numéro CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité