Cycloheptanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hydroxycycloheptane, Suberyl alcohol
OR10091-25G OR10091-5G
APOSOR10091-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR10091-25G APOSOR10091-5G
Cycloheptanol
Cycloheptanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C
Densité: 0.948 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004150
Numéro CAS: 502-41-0
EINECS: 207-936-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité