Cyclopentanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10094-100G OR10094-1KG OR10094-500G
APOSOR10094-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR10094-100G APOSOR10094-1KG APOSOR10094-500G
Cyclopentanol 97%
Cyclopentanol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 139…141 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001363
Numéro CAS: 96-41-3
ONU: 2244
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité