Bromocyclopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopentyl bromide
OR10098-100G OR10098-25G
APOSOR10098-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR10098-100G APOSOR10098-25G
Bromocyclopentane
Bromocyclopentane
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001359
Numéro CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité