Chlorocyclopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopentyl chloride
OR10099-100G OR10099-500G
APOSOR10099-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR10099-100G APOSOR10099-500G
Chlorocyclopentane
Chlorocyclopentane
Formule: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001360
Numéro CAS: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité