3-Aminobenzènethiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol
OR1010-100G OR1010-25G OR1010-5G
APOSOR1010-100GEA 214 EUR InStock
APOSOR1010-100G APOSOR1010-25G APOSOR1010-5G
3-Aminobenzènethiol 97%
3-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 123…125 °C/8mmHg
Densité: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007791
Numéro CAS: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité