Cyclopropylméthylcétone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10100-100G OR10100-25G OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G APOSOR10100-500G
Cyclopropylméthylcétone
Cyclopropylméthylcétone
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001297
Numéro CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité