1,7-Diaminoheptane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Heptaméthylènediamine
APOSOR10104-5GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR10104-5G
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 223…225 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008246
Numéro CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité