Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyanthranilic acid
OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque 95%
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 247 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007870
Numéro CAS: 394-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité