1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10135-2.5KG OR10135-500G OR10135-100G
APOSOR10135-2.5KGEA 241 EUR InStock
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G APOSOR10135-100G
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne 98%
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆Br₂N₂O₂
Point de fusion: 197…199 °C (dec.)
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003189
Numéro CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
ONU: 3087
ADR: 5.1+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité