2-Chlorothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thienyl chloride
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorothiophène 98%
2-Chlorothiophène
Formule: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C
Point de fusion: –72 °C
Densité: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005421
Numéro CAS: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité