Thiophène-3-méthanol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
Thiophène-3-méthanol 98+%
Thiophène-3-méthanol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C/10mmHg
Densité: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014534
Numéro CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité