Thiophène-2-éthylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophène-2-éthylamine
Thiophène-2-éthylamine
Formule: C₆H₉NS
Point d'ébullition: 201 °C
Densité: 1.087 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051495
Numéro CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité