Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10148-50GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10148-50G APOSOR10148-500G APOSOR10148-100G
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
Formule: C₆H₄O₄S
MW: 172,16 g/mol
Point de fusion: 355…360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016896
Numéro CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité