Ácido 5-chloro-2-tenoico
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
Ácido 5-chloro-2-tenoico
Ácido 5-chloro-2-tenoico
Formule: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041426
Numéro CAS: 24065-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité