2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G
APOSOR10162-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR10162-100G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
Point de fusion: 103…104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01626055
Numéro CAS: 138564-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité