2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1017-1G OR1017-5G
APOSOR1017-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR1017-1G APOSOR1017-5G
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094617
Numéro CAS: 20532-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité