2,3,3-Trimethylindolenine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10172-100G OR10172-25G OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR10172-100G APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 228…229 °C/744mmHg
Densité: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005724
Numéro CAS: 1640-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité