Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylindole

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR10174-100GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR10174-100G
2-Méthylindole
2-Méthylindole


Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 272…273 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005616
Numéro CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité