2-Méthylindoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 35 EUR InStock
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Méthylindoline
2-Méthylindoline
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 228…229 °C
Point de fusion: –51 °C
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005706
Numéro CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité