Indole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
OR10181-25G OR10181-5G
APOSOR10181-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR10181-25G APOSOR10181-5G
Indole-5-carbonitrile
Indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005669
Numéro CAS: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité