5-Hydroxyindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-1H-indole
APOSOR10182-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR10182-25G APOSOR10182-5G APOSOR10182-100G
5-Hydroxyindole 98%
5-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 106…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005677
Numéro CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité