5-Méthoxyindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10184-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Méthoxyindole
5-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C/17mmHg
Point de fusion: 52…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005674
Numéro CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité